Learn More
Fisherbrand™ Pointes avec barrière contre les aérosols
Évitez tout risque de contamination croisée à l’aide de pointes avec barrière contre les aérosols performantes
77.50€
Specifications
Filtré | À filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN ni pyrogènes |
À utiliser avec (équipement) | Pipette universelle |
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Autoclavable | Format | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Autoclavable | Format | Price | Quantity & Availability | |||
11917734
|
Fisherbrand™
|
0,1 à 5 μl | Non autoclavable | Rack |
77.50€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Évitez tout risque de contamination croisée à l’aide de pointes avec barrière contre les aérosols performantes
- Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l’air
- Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l’intégrité des résultats
- Les conditionnements en vrac sont autoclavables ; les produits stériles ne sont pas autoclavables
- Certifiées non stériles par un laboratoire indépendant ; apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
- Couleur naturelle
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Rack à charnière, stérile ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible, stérile ; SR : rack empilé ; IWS : Conditionnement individuel, stérile.
Specifications
À filtre | |
Naturel | |
Sans DNase, RNase, ADN ni pyrogènes | |
Pipette universelle |