Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons blancs revêtus de mousse de polyéthylène / vinyle
Click to view available options
Capacité:
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 oz., 1000 mL
4 oz., 125 mL
Quantité:
12/Cs.
160/Cs.
24/Cs.
24/PK.
30/Cs.
48/PK.
Description
Flacone col étroit type Boston
• Flacon Boston verre ambré
• Joint polyvinyl
• Flacon Boston verre ambré
• Joint polyvinyl
Spécification
Capacité | 1 oz., 30mL |
Joint de fermeture | Poly/Vinyl |
Matériau du bouchon | PTFE |
Taille du bouchon | 20-400 mm |
Type de bouchon | Screw Cap |
Diamètre (métrique) | 31 mm |
Hauteur (métrique) | 79 mm |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Amber |