Learn More
Fisherbrand™ Poinçon d’oreille pour animaux
Code produit. 10688663 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Trou de poinçon de 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
10688663 Trou de poinçon de 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10688663
Le poinçon d’oreille Fisherbrand est utilisé pour perforer des trous dans l’oreille d’un animal à des fins d’étiquetage.
Poinçon d’oreille pour animaux Fisherbrand™. Ces instruments sont disponibles dans plusieurs types, notamment des poinçons de type pouce, de type pince ou de type ciseaux. Les poinçons de type pince et de type ciseau sont dotés d’une poignée plus longue pour une meilleure prise en main et une meilleure manipulation.
Poinçon d’oreille
  • Pour une utilisation avec des étiquettes d’oreille pour animaux
  • Type pouce pour perforer les trous dans une partie fine de l’oreille de l’animal
  • Type pince : offre une poignée plus longue pour la préhension et le poinçonnage dans l’oreille de l’animal
  • Fabriqué en acier inox 400 résistant à la corrosion, série ASTM (899-94)
  • Poinçon d’oreille disponible : type pouce, pince ou ciseaux
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma / ETO / autoclavable
  • Passivé électroniquement pour une meilleure résistance à la corrosion
Spécification
À utiliser avec (application) Identification des animaux
Type Poinçon d’étiquette d’oreille
Dimensions Trou de poinçon de 2 mm