Learn More
Bel-Art™ Bagues en plomb en forme de C pour flacons
S’adaptent parfaitement aux flacons avec tubulure latérale. Les anneaux en plomb en forme de C Bel Art pour flacons sont disponibles en quatre combinaisons de diamètre/poids.
Marque:  Bel-Art™ F18308-2000
47.12 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.62228kg
Code produit. 11362744
  • 59.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
  • Pas besoin de débrancher la tubulure
  • Les anneaux en plomb sont recouverts d’un revêtement en vinyle Vikem pour protéger la verrerie
  • Les anneaux sont suffisamment flexibles pour être écartés afin de s’adapter aux récipients plus larges
Spécification
Spécification
Accessoires
Vert vif
Flacons 500 à 2000 ml
4 in
5,58 cm
680 g
Non
Plomb
2,2 po
10.16 cm
1,5 lb