Learn More
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.12690kg
Code produit. 15874585
  • 52.65€ / 6 pièces
En stock
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
  • Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
  • Excellent pour le codage couleur
  • Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
  • Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
  • Se retire facilement et proprement
  • Rouleaux fournis sans distributeur
Spécification
Spécification
Bleu
Papier
Étanche, résistant aux huiles et aux acides
–10 à 250°F
14 yds x 0,5 po
13 m
13 mm
de dia. int.
Rouleau d’étiquettes coloré
6/Bte
–23°C à +121°C
14 yd
0,5 po