Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
35.20€ - 510.64€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Forme | Carré |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage à ultra-basse température des flacons cyrogéniques à filetage interne et externe |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11788029
|
Fisherbrand™
|
2 in | 5 cm | Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml |
39.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798029
|
Fisherbrand™
|
3,75 in | 9,5 cm | 81 Places |
35.20€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12912431
|
Fisherbrand™
|
3,75 in | 9,5 cm | 81 Places |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12902431
|
Fisherbrand™
|
2 in | 5 cm | Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
- Boîtes de stockage de 81 places en PC blanc
- À utiliser dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide Dewars
- Le couvercle est imprimé d’une grille numérotée 9 × 9 à des fins d’inventaire.
- Empilables
- Autoclavables
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Pour le stockage à ultra-basse température des flacons cyrogéniques à filetage interne et externe | |
5,25 in | |
5,25 in |
Polycarbonate | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
9 x 9 | |
13,3 cm | |
13,3 cm |