Learn More
Fisherbrand™ Nacelles en aluminium jetables à bords plissés
Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.69120kg
Code produit. 11784059
  • 53.85€ / 50 pièces
En stock, prêt à être expédié : 15
Ajouter au panier
Description
Description
Les grandes tailles sont idéales pour les applications de transformation des aliments.
  • En aluminium léger
  • Fonds plats
  • Bords plissés ou légèrement plissés
  • Rebords à bride
Spécification
Spécification
Plat
137 mm
137 mm (base intérieure), 180 mm (partie supérieure intérieure)
Nacelle de pesée
Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
Rond
180 mm
Aluminium
Jetable
500 mL