Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Disponible avec ou sans pastille de marquage
398.00€ - 790.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Sans bouchon |
Type de produit | Tube de culture jetable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Type d’étiquette | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Type d’étiquette | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11567423
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 8 mL | Néant | 13-415 |
421.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11577423
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 20 ml | Néant | 15-415 |
630.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11587423
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 30 mL | Néant | 18-415 |
519.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11527423
|
Fisherbrand™
|
125 mm | 16 mL | Pastille de marquage | 15-415 |
656.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11537423
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 20 mL | Pastille de marquage | 15-415 |
790.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11557423
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 36 ml | Pastille de marquage | 18-415 |
398.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11587413
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 8 mL | Pastille de marquage | 13-415 |
733.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11547423
|
Fisherbrand™
|
125 mm | 25 mL | Pastille de marquage | 18-415 |
525.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12327279
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 12 mL | Pastille de marquage | 15-415 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Disponible avec ou sans pastille de marquage
- Fond rond
- Sans bouchons
bouchons à filetage phénolique noirs / PTFE / 14B (05-569-4, 05-569-5, 06-421-20)
bouchons à vis pour tubes en verre jetables / polypropylène / sans revêtement (03-340-77C, 03-340-77D, 03-340-77E)
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
Spécification
Verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Tube de culture jetable |
Oui | |
Sans bouchon |