Learn More
Fisherbrand™ Disposable Type II Soda Lime Glass Pasteur Pipets in Stand-Up Case
Tip openings range from 0.03 to 0.06 in. (0.80 to 1.40mm)
102.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E732 |
---|---|
Matériau | Verre flint |
Comprend | Boîtier de support |
Volume (impérial) | 0,067 oz. |
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15871387
|
Fisherbrand™
|
5,75 po | 14,6 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
The tip openings measure from 0.03 to 0.06 in. (0.80 to 1.40mm).
- High-quality flint glass pipets in convenient stand-up case
- Saves bench space
- Approximate volume: 2mL
- Can be cotton plugged (plugs not included)
Informations sur la commande
100 pipettes par boîte, 10 boîtes par carton
Compliance
Conçu pour répondre aux spécifications ASTM™ E 732
Spécification
ASTM E732 | |
Boîtier de support | |
2 ml | |
Oui |
Verre flint | |
0,067 oz. | |
Pipette Pasteur |