Learn More
Fisherbrand™ Disposable Type II Soda Lime Glass Pasteur Pipets in Stand-Up Case
Tip openings range from 0.03 to 0.06 in. (0.80 to 1.40mm)
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15871387
  • 85.72€ / 1000 pièces
Date d’expédition estimée: 31-01-2022
Description
Description
The tip openings measure from 0.03 to 0.06 in. (0.80 to 1.40mm).
  • Pipettes en verre à silex de haute qualité dans un boîtier de support pratique
  • Gagnez de la place sur votre paillasse.
  • Volume approximatif : 2mL
  • Peut être bouché avec du coton (bouchons non fournis)
Spécification
Spécification
ASTM E732
5,75 po
Oui
Verre flint
2 ml
Boîtier de support
0,067 oz.
14,6 cm
Pipette Pasteur