Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.37600kg
Description
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Informations sur la commande
Conditionnement dans des plateaux
Spécification
11 mL | |
Verre flint | |
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte | |
Plateau | |
Non stérile | |
KIM-KAP |
85 mm | |
Oui | |
Néant | |
250/plateau | |
15 mm | |
Tube de culture jetable |