Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Marque: Fisherbrand™
110.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.05000kg
Description
Les tubes à centrifuger coniques en polypropylène Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent une résistance chimique exceptionnelle dans un grand nombre de tailles. L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise.
- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Modèles stériles et non stériles
- Avec graduations noires et zone de marquage blanche
- Les tubes de 15 ml sont gradués par subdivisions de 0,5 ml de 2 à 14,5 ml
- Les tubes de 50 ml sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
Informations sur la commande
Conditionnement en racks en mousse ou dans des pochettes.
Spécification
0,7 in | |
PP | |
500 | |
En rack | |
Stérile | |
119 mm | |
Conique | |
Pastille de marquage blanche | |
0,5 ml | |
12 000 x g |
15 ml | |
Graduations noires | |
50 | |
La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0 à 40°C) | |
Conique | |
0,50 oz. | |
Bouchon plat | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |