Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en polyéthylène téréphtalate Easy Reader™
Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 10.80000kg
Code produit. 11839650
  • 206.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
Les tubes à centrifuger en polyéthylène téréphtalate coniques Fisherbrand™ Easy Reader™ facilitent la lecture des graduations. Fabriqué avec du PET pour une clarté exceptionnelle.
  • Apyrogènes
  • Fonds coniques
  • Grande zone de marquage
  • Bouchon à joint
  • Avec graduations noires et zone de marquage blanche
  • Les tubes de 50 ml (réf. 05-539-10) sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
  • La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0 à 40°C)
Remarque :  les tubes en polyéthylène téréphtalate (PET) ne sont pas résistants aux solvants tels que le phénol, tout comme les tubes en PP.
Informations sur la commande
Conditionnement dans des racks en mousse
Spécification
Spécification
95 kPa
Transparent
PET
500
Stérile
115 mm
Conique
Pastille de marquage blanche
5 mL
3600 x g
2.1 in
50 mL
Graduations noires
Portoir
Conique
1,69 oz.
Bouchon à joint
28 mm
Tube à centrifuger