Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen en nitrile à manchette étendue
10.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21912" pour bénéficier de cette offre.
9.79 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
10.31 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21912" pour bénéficier de cette offre.
9.79 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
10.31 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Description
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Ultraépais (6 mil) pour offrir une durabilité exceptionnelle et une protection supplémentaire.
- Non poudrés
- Finition complètement texturée pour une meilleure préhension dans des conditions sèches ou humides
- Ambidextres et non stériles, manchettes à bord roulé
- Testés pour une utilisation avec exposition aux médicaments de chimiothérapie
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Épaisseur : 6 mil (paume), 7 mil (doigt), 4,5 mil (manchette)
- Émeraude
Certifications
Certifié ISO 9001 QMS ; homologation 510K pour usage médical aux États-Unis
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), testés pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie |
AQL | 1,5 |
Couleur | Émeraude |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 6 mil |