Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine, forme haute
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Alert:
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Description
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
- Glaçages interne et externe, sauf pour la surface et la bordure extérieures du fond
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Porcelaine | |
1150°C | |
12 g | |
31mm | |
Creuset |
Vitrifié | |
2 mm | |
10mL | |
26mm |