Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’OEt ou chimiquement ; Non autoclavables
Spécification
PP | |
Bouchon à vis | |
1 oz, 30 ml | |
1 oz | |
PEBD | |
28 mm | |
Oui | |
Non |
Flacon à col large | |
28 mm | |
30 ml | |
Translucide | |
Stérile | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Non autoclavable | |
Large |