Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à couvercle verrouillable avec Snap-Cap™ en polypropylène
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
13.85€ - 73.65€
Spécification
Graduations | 0.1mL |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
Matériau du bouchon | PP |
Autoclavable | Oui |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11976955
|
Fisherbrand™
|
0.6 ml | Naturel | 30000 xG | Sachet |
73.65€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11706467
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Naturel | 26000 xG | Sachet |
24.15€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11966955
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Assortiment | 26000 xG | Sachet |
13.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11956955
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Naturel | 25000 xG | Sachet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
- Tubes en polypropylène à dessus plat
- Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
- Avec marques de graduation pour l’estimation du volume
- Sans RNase ni DNase
Les centrifugeuses qui développent une chaleur excessive peuvent endommager ce tube.
Spécification
0.1mL | |
PP | |
PP | |
À sertir |
Sans DNase ni RNase | |
Oui | |
Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage |