Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs analytiques à tige longue
PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur
53.15€ - 173.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11987904
|
Fisherbrand™
|
225 ml | 17.7 cm | 9.9 cm |
92.55€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11977914
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 10.9 cm | 6.5 cm |
116.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11967914
|
Fisherbrand™
|
37 ml | 10,2 cm | 6,1cm |
98.05€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11987914
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 14,1 cm | 8cm |
104.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11977904
|
Fisherbrand™
|
150 ml | 16,1 cm | 8,8 cm |
173.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11947914
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 7,5 cm | 5,2cm |
53.15€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur
- Pentes intérieures à rainures pour une filtration rapide
- Utilisent des papiers filtres standard
- Autoclavables à 120°C (248°F)
- Angle du bol : 58°
Spécification
PP | |
Cuve 58° | |
Oui |