Learn More
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite—même sur de longues périodes
Marque:  Fisherbrand™
12.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Code produit. 11996955
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite, même sur de longues périodes Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante.
  • Fabriqués à partir de PP durable résistant aux produits chimiques
  • Le tube de 0.6 ml est gradué par incréments de 0.2 ml, le tube de 1.5 ml, par incréments de 0.5 ml avec une graduation supplémentaire à 0.1 ml et le tube de 2.0 ml, par incréments de 0.5 ml.
  • Conçus pour une utilisation dans des applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
  • Résistent à des vitesses allant jusqu’à 30,000 xG
  • Recommandés pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
  • Autoclavables jusqu’à 120°C et résistants à des températures de congélation allant jusqu’à -80°C
Informations sur la commande
Les tubes non stériles sont conditionnés en vrac. Les tubes stériles (couleur naturelle) sont emballés individuellement.
Spécification
Spécification
10 mm
Bouchon à clipser
0.6 ml
30 mm
Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
Non stérile
À sertir
30000 xG
Oui
Naturel
PP
En vrac