Learn More
Fisherbrand™ Jeu de microspatules
Ensemble de quatre micro-spatules avec poignées en plastique à code couleur
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01128kg
Description
Set of four with plastic, color-coded handles
- Distribue et transfert les échantillons pendant la pesée
- Permet d’appliquer de très petites quantités d’adhésif pour positionner des échantillons, étaler des pâtes et mélanger les échantillons granulaires
- Lames en acier inox à extrémité plate
- Quatre tailles de lames : 0,1, 0,3, 0,5 et 1,0 mm
- Longueur totale : 2,5 po (6 cm)
Spécification
Jeu de microspatules | |
Conçues pour distribuer et transférer des échantillons lors de la pesée. Permettent également de positionner des échantillons, d’étaler des pâtes et de mélanger des échantillons granulaires en appliquant de très petites quantités d’adhésif | |
6,35cm |
Balances, microscopes et nacelles de pesée | |
2,5 in |