Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Marque: Fisherbrand™
25.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.52000kg
Description
Les récipients pour échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour la collecte, le transport et le stockage de prélèvements et d’échantillons liquides et secs ; Non stériles. Inertes pour la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
- Résiste à la congélation et à l’ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
1 Style court / large
2 Style long / fin
3 Gradués
Spécification
Récipient à échantillons | |
Haut / fin | |
2500 mL | |
Blanc | |
7,52 in |
HDPE | |
86,0 oz. | |
PEBD | |
14,8 cm | |
19,11 cm |