Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col étroit
Catalog Number p-3622539
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour l’échantillonnage, le transport et le stockage de liquides pratiques
  • En PEHD pour une excellente résistance chimique
  • Rigides et translucides
  • Conviennent idéalement pour l’échantillonnage sur site
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4.2 oz, 125 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 24 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon d’échantillon à col étroit
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4.2 oz)
Couleur Translucides
Matériau PEHD
Finition de col 24
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Étroit