Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour l’échantillonnage, le transport et le stockage de liquides pratiques
- En PEHD pour une excellente résistance chimique
- Rigides et translucides
- Conviennent idéalement pour l’échantillonnage sur site
Spécification
Capacité | 4.2 oz, 125 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 24 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Flacon d’échantillon à col étroit |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (4.2 oz) |
Couleur | Translucides |
Matériau | PEHD |
Finition de col | 24 |