Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à extrémité filetée, non stériles, sans bouchons
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
Marque:  Fisherbrand™
16.18 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21749" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.68400kg
Code produit. 15331129
  • 18.40€ / 500 pièces
En stock
Description
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
  • Filetés pour accueillir des bouchons à vis colorés (vendus séparément)
  • Tubes à fond conique siliconés / à faible rétention également disponibles
Spécification
Spécification
18000 ×g
Naturel
Non
À vis
1.5 ml
Plastique
Non
À jupe