Learn More
Fisherbrand™ Récipients à échantillons gradués en PP
Parfaits pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.93000kg
Description
- Autoclavables
- Graduées
- Avec ou sans couvercle à clipser en polyéthylène non autoclavable
Informations sur la commande
Les récipients stériles avec couvercles sont emballés individuellement. Les récipients stériles et non stériles sans couvercle sont conditionnés en vrac.
Spécification
237mL | |
PP | |
Sans couvercle | |
8.0 oz, 237 ml |
Oui | |
Sterile | |
8.0 oz |