Learn More
Fisherbrand™ Récipients à échantillons gradués en PP
Parfaits pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.22000kg
Code produit. 11964395
  • 97.75€ / 500 pièces
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
  • Autoclavables
  • Graduées
  • Avec ou sans couvercle à clipser en polyéthylène non autoclavable
Informations sur la commande
Les récipients stériles avec couvercles sont emballés individuellement. Les récipients stériles et non stériles sans couvercle sont conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
133mL
PP
Without lid
4.5 oz., 133mL
Oui
Non-sterile
4.5 oz.