Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creusets en porcelaine
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 13469709
  • 15.10€ / 6 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
  • Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
  • Avec poignée perforée
  • Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d’utilisation maximale de 1100°C
Spécification
Spécification
Avec poignée perforée
Porcelaine
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
2,5mm
75mm
Couvercle de creuset
66mm
Vitré
1150°C
40 g
7mm