Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 0,6 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.46800kg
Code produit. 12390393
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 0.6 ml
  • PP haute pureté
  • Graduation par incréments de 0.1 ml
  • Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
  • Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
  • Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
  • Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
  • Plage de températures de -80°C à +121°C
  • S’adaptent à tous les rotors standard
  • Apyrogènes
  • Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spécification
Spécification
7,5mm
Bouchon à clipser à dessus plat
Oui
Orange
PP
Zone d’étiquetage
Bouchon à clipser plat
30000 ×g
Sans DNase ni RNase
0,5 ml (0,6 ml max.)
30,5mm
Point d’insertion de l’aiguille