Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 0,6 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Marque: Fisherbrand™
7.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.01600kg
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 0.6 ml
- PP haute pureté
- Graduation par incréments de 0.1 ml
- Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures de -80°C à +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spécification
7,5mm | |
Bouchon à clipser à dessus plat | |
Oui | |
Jaune | |
PP | |
Zone d’étiquetage | |
Bouchon à clipser plat |
30000 ×g | |
Sans DNase ni RNase | |
0,5 ml (0,6 ml max.) | |
30,5mm | |
Point d’insertion de l’aiguille | |
Oui |