Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col large réutilisables en verre
Résistance élevée à la chaleur, aux attaques de produits chimiques et aux chocs mécaniques
sur devis
Spécification
Description | Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre de positions | 1 |
Surface d’écriture | Marquage en émail de céramique à finition mate |
Jetable | Non |
Description
Les flacons Erlenmeyer à col large en verre réutilisables Fibroblastes™ offrent une structure en verre borosilicaté robuste avec une finition supérieure façonnée robuste. Résistance élevée à la chaleur, aux attaques chimiques et aux chocs mécaniques.
- L’échelle de capacité mesure le volume approximatif
- La pastille de marquage en céramique à finition mate permet d’écrire et d’effacer facilement
Compliance
- Conçus conformément aux exigences de la spécification ASTM™ E1404 type I de classe 2
Spécification
Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité | |
1 | |
Non |
Verre borosilicaté | |
Marquage en émail de céramique à finition mate | |
Large |