Learn More
Fisherbrand™ Pissettes de sécurité
Click to view available options
Capacité:
17 oz., 500 ml
32 oz, 1000 ml
500 ml (17 oz)
À utiliser avec (application):
Acétone
Eau distillée
Eau déminéralisée
Isopropanol
Toluène
Éthanol
Description
Comprend les codes et symboles du ministère des transports des États-Unis (DOT) et de la National Fire Protection Association (NFPA). Les pissettes Fisherbrand™ avec étiquettes de sécurité comprennent également un numéro Chemical Abstract Service (CAS), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles.
- Bouteilles imprimées faciles à lire
- Flacon à col large de 53 mm (2 in.) pour faciliter le remplissage
- En PEBD translucide résistant aux solvants ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Bouchons en PP
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six, toutes avec la même étiquette, ou en lot de six pissettes de 500 ml chacune : acétone, éthanol, isopropanol, méthanol, toluène et eau.
Spécification
Capacité | 17 oz., 500 ml |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53 mm |
Type de bouchon | Polypropylene Closure |
Distribution par le bouchon | Yes |
Type de produit | Wash Bottle |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 17 oz |
Couleur | Natural |
À utiliser avec (application) | Éthanol |