Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Multi-Colored Seymour Blue™ Traceable™
Dispose d’une mémoire Bounceback™ automatique pour le chronométrage répétitif
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07290kg
Code produit. 11784426
  • 71.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Pile, support béquille pour utilisation sur paillasse et face arrière aimantée
Description
Description
Le minuteur multicolore Traceable™ Seymour Blue™Fisherbrand™ dispose de quatre canaux de chronométrage distincts, ainsi que d’une mémoire de rappel. Mémoire Bounceback™ automatique pour le chronométrage répétitif.
  • Capacité du minuteur : 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Résolution d’1 seconde / précision de 0,01 %
  • Compte croissant / compte à rebours / alarme / horloge
  • Heure actuelle (12/24 heures)
  • Taille : 7 × 5,7 × 1,3 cm (2,75 × 2,25 × 0,5 po)
  • Poids : 2,75 oz (78 g)
  • Pile : Utilise soit une pile bouton D357, soit une bouton 357A alcaline
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Minuteur portatif / de paillasse
0,01%
LCD
77,96 g
Pour effectuer des tests répétitifs
99 h 59 min 59 s
1 s
2,75 oz.
Support béquille pour utilisation sur paillasse, face arrière aimantée, pile
NIST