Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat
Un moyen économique et efficace de collecter, contenir et transporter les échantillons
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Collect, contain and carry samples in an economical and efficient way
- Stériles pour éviter la contamination des échantillons
Spécification
10 x 10 po (25,4 x 25,4cm) | |
4 mil | |
1,8 l | |
10 in | |
PE (polyéthylène) | |
Stérile | |
25.4cm |
250/pk | |
60 oz | |
Imprimé | |
25,4cm | |
Sachet d’échantillonnage | |
10 in |