Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard, sans filtre SureOne Micropoint Nano
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
30.55€ - 63.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de pointe | MicroPoint |
Gamme de produits | SureOne |
Code produit | Marque | Format | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11987724
|
Fisherbrand™
|
En vrac | 0,1 à 5 μl | Non stérile |
34.35€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11997724
|
Fisherbrand™
|
Rack | 0,1 à 10 μl | Non stérile |
30.55€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11907734
|
Fisherbrand™
|
Rack | 0,1 à 5 μl | Stérile |
63.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
- Couleur naturelle
- Moulées avec précision pour un pipetage à faible volume précis
- Certifiées par un laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR et apyrogènes
Spécification
Naturel | |
MicroPoint | |
SureOne |