Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard, sans filtre SureOne Micropoint Nano
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.76500kg
Description
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
- Couleur naturelle
- Moulées avec précision pour un pipetage à faible volume précis
- Certifiées par un laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR et apyrogènes
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Non stérile | |
1,25 in | |
Sans DNase, RNase, ADN ni pyrogènes | |
MicroPoint | |
Oui | |
À 2,5 μl |
Sans filtre | |
Naturel | |
31 mm | |
Rack | |
Pipette universelle | |
SureOne |