Learn More
Fisherbrand™ Pinces Tight-Seal™
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00001kg
Code produit. 10028709
  • 32.30€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-08-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Avec une tolérance à une grande plage de températures
  • Appuyez sur la fermeture pour obtenir un joint étanche, appuyez sur le côté pour relâcher
  • Stérilisé par gaz ou chimiquement pour des applications biomédicales ou alimentaires
  • Un choix de 12 tailles qui s’adaptent aux tubulures de 0,246 à 1,425 po de diamètre extérieur (de 6,25 à 36,19 mm)
Applications sous pression, sous vide et liquides
Spécification
Spécification
Tuyau et pince pour tubulure
0.87 to 0.97 in.
32°F to 194°F
Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D.
Nylon
0°C to 90°C
de 22,1 à 24,77 cm