Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres 24 heures Traceable™
Numérique, portatif
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04320kg
Alert:
LEN(W18)
Description
Numérique, portatif, pour applications générales. Les chronomètres 24 heures Fisherbrand™ Traceable offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation, de chronométrage continu et de temps fractionné cumulé.
- Résolution : 1 seconde
- L’horloge affiche l’heure du jour à la seconde près, le matin et l’après-midi, la date et le jour de la semaine
- Boîtier en plastique ABS robuste
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Chronomètre numérique | |
0,0001 | |
LCD | |
0,62 in | |
0,25 in | |
2,12 in | |
0,87 oz. | |
Pile à l’oxyde d’argent 1 ans, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 h | |
0,01 s | |
Plastique ABS | |
1,57 cm | |
0,63 cm | |
5,3 cm | |
0,024 kg | |
Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine |