Learn More
Fisherbrand™ Producteur de matériau de référence certifié (CRM) Traceable™ One-Shot™ pour référence d’étalonnage de la conductivité
Idéal pour les applications de laboratoire ou de terrain
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Conductivité 1000µmhos
Code produit. 11784246
  • 37.17€ / 6 pièces
Expédition estimée
17-03-2021
Description
Description
Les étalons de conductivité à usage unique étalonnent tous les conductimètres et toutes les sondes pour une précision maximale. Éliminez les risques de contamination éventuelle externe des récipients. L'étalonnage est effectué dans le flacon étalon.
Étalonnage dans le récipient — zéro contamination
  • Traçabilité conformément aux normes NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • Précision : le certificat indique une incertitude ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25 %
  • 100% compatible avec tous les conductimètres
  • Accréditations A2LA ISO 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
  • Comprend un tableau de température individuel et des instructions d'étalonnage étape par étape
  • Unités étiquetées (micromhos/microsiemens, ohms, pièces par million/TDS)
  • Usage unique Élimine les problèmes de contamination externe Chaque étalon contient 100  ml
L'assortiment (09 -32820 ) contient une unité de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Spécification
Identifiants chimiques
Spécification
Calibration Solution
6/boîte
Transparents
Conductivity Calibration Standard; Dissolved solids: 666ppm
Conductivity Standard
7
1000µmhos
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Traceable® Conductivity Standard
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-propanol