Learn More
Fisherbrand™ Minuteur vibrant Traceable™
Le minuteur innovant vibre et clignote lorsque le temps est écoulé. Vous rappelle silencieusement lors d’une réunion ou est parfait pour les environnements bruyants lorsqu’il est impossible d’entendre un bruiteur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Includes: Support, fond magnétique, batterie, ouverture pour cordon, certificat Traceable
Description
Le minuteur vibrant Traceable™ Fisherbrand™ innovant présente des modes de compte à rebours / croissant, mémoire et chronomètre. Étanche et résistant à la vapeur.
- Trois modes d’alarme : Sonore, clignotant et vibrant
- Compte à rebours et alarmes sur un seul canal
- Mémoire Bounceback™ automatique pour le chronométrage répétitif
- Compte en incrémentant pendant l’alarme, indiquant le temps écoulé depuis son déclenchement
- Réglable jusqu’à une seconde avec une résolution d’une seconde
- Compte en incrémentant en mode chronomètre
- Dos magnétique et support/pince à ressort
- Pile fournie
- Plage de chronométrage : 19 heures, 59 minutes
- Résolution : 1 seconde
- Précision : 0,01%
- Nombre de canaux/Zones : 1
- Taille : 3 x 1 3/4 x 1 1/4 po
- Poids : 2 oz
Applications :Idéal pour une utilisation dans les zones de lavage, les laboratoires humides, les usines de fabrication ou les travaux sur le terrain, où il est impossible d’entendre un bruiteur.Certifications :Traçabilité NIST—Pour assurer la précision, un certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO / CEI 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Minuteur portatif | |
Sonore, clignotant et vibrant | |
1 s | |
AAA | |
78 g | |
Traçabilité NIST |
19 heures 59 min | |
0,0001 | |
1 | |
2 oz | |
Support, fond magnétique, batterie, ouverture pour cordon, certificat Traceable |