Learn More
Fisherbrand™ Pissettes blanches translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
Versatile bottles deliver single drop or fine stream
- En PEBD avec bouchon à vis et buse en PP monobloc
- La pointe peut être réduite pour augmenter le débit.
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 28 mm |
Type de bouchon | À vis |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 6 |
Autoclavable | Non autoclavable |