Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Stainless steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
114.00€ - 120.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 203mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la mesure des particules dans l’agriculture, l’industrie biologique, les produits chimiques, les cosmétiques, l’industrie en général, les engrais, les aliments, les minéraux, les produits pharmaceutiques, les plastiques et les produits métalliques |
Profondeur (impériale) | 2 po |
Code produit | Marque | Porosité | Norme Tyler | Standard U.S. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Norme Tyler | Standard U.S. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12736347
|
Fisherbrand™
|
500 μm | 32 mailles | 35 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12726347
|
Fisherbrand™
|
600 μm | 28 mailles | N° 30 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Acier inoxTailles d’ouverture de 5,00 po à 500 mailles.
All sieves are serialized and come with a Certificate of Compliance.
If Test Certificate is required (Fisher Cat. No. 04-909-16), it must be orderd along with the sieve.
The list below does not represent the complete ASTM E 11 specifications; other sizes are available. Contact your Fisher representative for more information.
Compliance
Conforme aux spécifications des normes ASTM E 11 et ISO 3310-1 actuelles
Spécification
203mm | |
Acier inoxydable | |
2 po | |
Tamis d’essai pleine hauteur | |
Acier inoxydable | |
6,65cm |
Acier inoxydable | |
Idéal pour la mesure des particules dans l’agriculture, l’industrie biologique, les produits chimiques, les cosmétiques, l’industrie en général, les engrais, les aliments, les minéraux, les produits pharmaceutiques, les plastiques et les produits métalliques | |
5,08cm | |
8 po | |
2,62 po |