Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Conçus pour les modèles de nettoyeur à ultrasons à double fréquence Fisherbrand
- La maille fine du fond permet de sécuriser les petites pièces
- Deux poignées pour une plus grande facilité d’utilisation
- Conception propre et simple qui s’adapte parfaitement
- Acier inox durable de haute qualité
Spécification
10,6 cm | |
Panier en acier inoxydable | |
Acier inoxydable |
Unité de nettoyage à ultrasons 6,9 L | |
5 cm | |
46,5 cm |