Learn More
Fisherbrand™ Bécher en verre avec couvercle
Le bécher en verre avec couvercle Fisherbrand™ est un accessoire idéal pour le nettoyeur à ultrasons Fisherbrand™ 11211. Un choix sûr et économique pour tout laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Verre transparent pour une meilleure visualisation
- Conception stable empêchant le basculement
- Couvercle facile à ouvrir et à fermer
- Gradué
Spécification
Bécher | |
20,28 oz. | |
Couvercle |
0,6 L | |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 | |
Verre |