Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur à cinq positions
Effectuez simultanément différentes applications de mélange grâce à cet agitateur à cinq positions. Les agitateurs à cinq positions Cole-Parmer™ offrent une polyvalence supérieure à celle des agitateurs à position unique.
Marque:  Cole-Parmer™ 51450-26
1786.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21909" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11736108
  • 1524.82€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • Chaque position d’agitation est contrôlée individuellement de façon à ce que vous puissiez effectuer différentes applications de mélange simultanément
  • Le barreau d’agitation ne bouge pas—L’aimant unique en forme de U maintient
  • le barreau d’agitation fermement
  • Les commandes du panneau avant sont positionnées de manière à vous empêcher de toucher la plaque chaude
  • Plaque supérieure en céramique résistante à la corrosion
  • La commande de vitesse continue offre une action d’agitation douce à 1500 tr/min
  • Inclut un cordon de 6 pi avec prise
Spécification
Spécification
100 à 1 500 tr/min
Céramique
230 VCA
11,43 cm
44,45 cm
30,48 cm
50 Hz
5
0,8 L par position
4,5 in
17,5 in
12 in
1,25 A
Agitateur Cole-Parmer 5 positions, 230 VCA