Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveGo™ F3
Les conductimètres portatifs permettent de réaliser des mesures fiables et de haute qualité pour la conductivité en appuyant simplement sur un bouton
Marque:  Mettler Toledo™ 30266887
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 15553370
  • 805.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Capteur LE703 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm, boîtier de transport
Description
Description
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
  • Boîtier ABS robuste et étanche, indice IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • Entrées de capteur LTW 7 broches
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Spécifications :
  • Gamme de conductivité : 0,00 μS/cm à 200 mS/cm
  • Résolution de la conductivité : Plage automatique
  • Précision de la conductivité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Gamme TDS : 0,01 mg/l à 200 g/l
  • Résolution TDS : Plage automatique
  • Précision TDS : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : ±0,5°°C
  • Compensation de la température : Linéaire : 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, température de référence : 20° et 25°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Heures de fonctionnement : > 200 h
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA LR03 1,5 V ou 4 piles NiMH HR03 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
  • Poids : 0,26kg (0,5 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F3 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard F3 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
  • Kit de terrain F3 : Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée ; idéal pour les mesures sur le terrain
Spécification
Spécification
kit de terrain F3 pour appareil de mesure de conductivité FiveGo
Capteur LE703 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1 413 μS/cm et 12,88 mS/cm, mallette de transport
Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
0,1°C
LCD
LTW à 7 broches
0,26 kg
COND PORTABLEF3
1
± 0,5 % de la valeur mesurée
Pour les échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée et pour les mesures sur le terrain
0,00 μS/cm à 200 mS/cm
0°C à 100°C
± 0,5°C
200 mesures
18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
0,5 lb
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Kit de terrain F3