Learn More
Invitrogen™ Colorant de viabilité fixable eBioscience™ eFluor™ 450
Un colorant de viabilité qui peut être utilisé pour marquer de manière irréversible les cellules mortes avant les procédures de cryoconservation, de fixation et/ou de perméabilisation.
146.00€ - 414.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescent |
À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
Type de produit | Colorant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15211938
|
Invitrogen™
65-0863-14 |
100 tests |
146.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15331988
|
Invitrogen™
65-0863-18 |
500 dosages |
414.00€
500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Contrairement à la 7-AAD et à l’iodure de propidium, les cellules marquées avec les colorants de viabilité fixables peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour des antigènes intracellulaires, et ce sans perte d’intensité de coloration des cellules mortes
- Ainsi, l’utilisation de ces colorants permet d’exclure les cellules mortes de l’analyse lorsque les cibles intracellulaires sont étudiées
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 450 peut être excité par le faisceau laser violet (405 nm) et présente un pic d’émission à 450 nm qui peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 450/50 (équivalent à eFluor™ 450 ou Pacific Blue™)
- En contrepartie, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées avec le colorant de viabilité fixable
- Si le pourcentage de cellules mortes est censé être inférieur à 5 %, il est alors recommandé de prendre une petite aliquote de cellules et de les chauffer à 65°C pendant 1 minute, puis de les placer immédiatement sur la glace pendant 1 minute
- Après ce traitement, les cellules tuées par la chaleur peuvent être combinées selon le ratio 1/1 avec des cellules vivantes, puis colorées avec le colorant de viabilité fixable
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 450 est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans du DMSO anhydre de haute qualité
- Il doit être conservé à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Stocker à -70°C avec un dessiccant, il peut être décongelé jusqu’à 20 fois
- Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
Spécification
Bleu | |
Test de viabilité | |
Colorant | |
eBioscience™ |
Fluorescent | |
Cytomètre en flux | |
405/450 |
Usage exclusivement réservé à la recherche