Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angle fixe en aluminium pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées généralement nécessaires dans les laboratoires de recherche. Les rotors à angle fixe Sigma Laborzentrifugen™ pour centrifugeuses Sigma™ série 2 sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 12139
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 10096391
  • 1540.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
  • Peuvent être utilisés pour de très nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, dans la plupart des cas jusqu’à 50 000 cycles
  • Pour une utilisation avec une variété de tailles de godets et de tubes
Spécification
Spécification
Rotor angulaire
13 500 / 15 300 tr/min
27deg;
6 tubes à fond rond de 30 ml
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL