Learn More
Cole-Parmer™ Pinces utilitaires à position fixe
Utilisées pour maintenir les appareils à un angle fixe de 90 degrés près du cadre de laboratoire où aucun réglage n’est nécessaire après l’installation. Les pinces utilitaires à position fixe Cole-Parmer™ sont idéales pour l’alignement précis des burettes, des thermomètres et des condenseurs de reflux.
46.40€ - 54.75€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince d’accessoire |
Matériau | Zinc nickelé |
À utiliser avec (équipement) | Burette |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour maintenir les appareils à un angle fixe de 90° près du cadre du laboratoire où aucun réglage n’est nécessaire après l’installation |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765399
|
Cole-Parmer™
08022-00 |
77 mm |
46.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705419
|
Cole-Parmer™
08022-02 |
69 mm |
54.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les pinces sont pourvues de manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures à 100°C, recouverts de fibre de verre. Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard : un mors ou un “doigt” est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre mors reste tel quel. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le double réglage. Les pinces à double réglage offrent une flexibilité accrue sur une portée plus large.Grâce aux vis de serrage, les broches sont facilement ajustées sur une portée plus large. Les pinces comprennent un connecteur intégré qui accepte les tiges jusqu’à 0,75 po (19 mm) de diamètre. Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils.
Spécification
1 de chaque | |
Zinc nickelé | |
Utilisé pour maintenir les appareils à un angle fixe de 90° près du cadre du laboratoire où aucun réglage n’est nécessaire après l’installation |
Pince d’accessoire | |
Burette |