Learn More
Liebherr™ REFRIGERATEUR 335L +2/+12°C VITRE
Marque:  Liebherr™ FKV 3643
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 82.00000kg
Code produit. 13548880
  • 1215.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
29-01-2019
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
45kg
Mechanic control system
61cm
1° to 15°C
220 - 240V
1.224kWh/24 hr.
Steel
70kg
Digital
50Hz
R 600a
75kg
HardLine
White
348L
61 x 60 x 164cm
General Purpose Refrigerator
220 to 240V, 50Hz, 1.5A
5 Shelves
164 H x 60 W x 61 D cm
Plastic
164cm
FKv 3643X
5
Automatic
60cm
Vidéos