Learn More
Liebherr™ REFRIGERATEUR 236L +2/+15°C VITRE
Marque:  Liebherr™ FKV 2643
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 66.00000kg
Code produit. 13588870
  • 1071.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
White
250L
1° to 15°C
220 - 240V
1.03kWh
Steel
57kg
External digital
50Hz
R 600a
Automatic
60cm
Mechanical
61cm
Forced-Air Refrigerator
220 to 240V/50Hz/1 A
4 Shelves
220 to 240V
1A
125cm
FKV2643X
4
HardLine
Vidéos